Learn More
Kolmi Hopen™ SafeFeet Polypropylene Overshoes with SkidGuard
Help prevent falls in the workplace with these skid-resistant, polypropylene overshoes.
Marca: Kolmi Hopen™ H06741B
Detalles adicionales : Peso : 4.56000kg
Descripción
- Suelas impermeables y antideslizantes
- Transpirable y ligero
- Soporte de tobillo elástico
- Polipropileno no tejido con suela de polietileno
- Fabricado en Francia
Especificaciones
XL | |
Blanco, rosa | |
60 μm | |
ISO 13485, (UE) 2017/745 | |
34 g/m2 |
Polipropileno | |
Sí | |
Médica, industrial | |
400 paq. |