Learn More
Kolmi Hopen™ Cubrezapatos médicos e industriales altos SafeFeet
61.56 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cubrezapatos médicos e industriales; certificaciones/cumplimiento: (UE) 2017/745; Dimensiones (L x An): 380 x 190 mm; color: Azul; desechable: Si; para su uso con (aplicación): Médico, industrial; material: Polipropileno
Descripción
- 100 % polipropileno, no tejido
- Tejido suave y resistente
- Ensamblado por pegado
- Soporte de tobillo elástico
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Tamaño | L |
Material | Polipropileno |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Modelo | H03602A |
Para utilizar con (aplicación) | Médica, industrial |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2017/745 |
Cantidad de embalaje | 500 paq. |
Dimensiones (L x An) | 380 x 190 mm |