Learn More
Brady™ Candados compactos Safekey - nailon con grillete de plástico de 25 mm, con llaves diferentes
Código de producto. 17170261
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 17170261
Marca: Brady™ 150207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Nylon Compact de Brady son una gama de candados ligeros y de pequeño tamaño, adecuados para los programas de aislamiento de energía o en espacios pequeños.
  • Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
  • El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
  • El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
  • El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves diferentes
Alternate Part Number CPT-RED-25PL-KD6PK
Color Rojo
Material Nailon
Diámetro de la argolla (imperial) 0,19 in
Diámetro de la argolla (métrico) 4,7 mm
Altura de la argolla (imperial) 1 in
Altura de la argolla (métrico) 25 mm
Material (Shackle) Plástico
N.º de pasadores 6
Cantidad Paquete de 6
Anchura (imperial) 1,3 in
Anchura de la argolla (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 33 mm
Anchura de la argolla (métrico) 26 mm