Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - Nylon with 38 mm Plastic Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for all of your safety and security needs
67.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Candados con llave |
---|---|
Tipo de clave | Con llaves iguales |
Material | Nailon |
Diámetro de la argolla (imperial) | 0,25 pulg |
Diámetro de la argolla (métrico) | 6,4 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17140351
|
Brady™
150315 |
Paquete de 3 | Negro |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17140311
|
Brady™
150268 |
Paquete de 3 | Azul |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17130351
|
Brady™
150314 |
Paquete de 3 | Marrón |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17120281
|
Brady™
150223 |
Paquete de 3 | Verde |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17110281
|
Brady™
150222 |
Paquete de 3 | Naranja |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17130381
|
Brady™
150353 |
Paquete de 3 | Morado |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17140331
|
Brady™
150291 |
Paquete de 3 | Rojo |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17130311
|
Brady™
150267 |
Paquete de 3 | Blanco |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17130331
|
Brady™
150290 |
Paquete de 3 | Amarillo |
67.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- The new designed and innovative keying mechanism provides you much more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout
- The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted
- The lock mechanism has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- Locks are lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
- Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key supplied with each lock
- Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed)
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Especificaciones
Candados con llave | |
Nailon | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,3 in | |
33 mm |
Con llaves iguales | |
0,25 pulg | |
1,5 in | |
Plástico | |
1,5 in | |
38 mm |