Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek 500 Xpert
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11753103
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
25 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
11753103 3XL 100 PCS
11743103 S paquete de 100
12971345 S paquete de 25
11703103 M 100 PCS
13005683 M 1 PCS
12991345 M 25 PCS
11713103 L 100 PCS
13095673 L 1 PCS
12911355 L 25 PCS
11723103 XL paquete de 100
12931355 XL paquete de 25
13025683 XL cada uno
12951355 2XL 25 PCS
13075673 2XL 1 PCS
11733103 2XL 100 PCS
12961355 3XL 25 PCS
13085673 3XL cada uno
17402893 4X-Large paquete de 100
17412893 5X-Large paquete de 100
17422893 6X-Large paquete de 100
17432893 7X-Large paquete de 100
21 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11753103
Brand: DuPont™ D14664003
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Presentan un diseño ergonómico para un mejor ajuste y mayor libertad de movimiento. Los monos HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modelo CHF5 incluyen un nuevo diseño de capucha que se adapta a los contornos faciales perfectamente.
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
  • Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • capucha de 3 pieza ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
  • Blanco, tallas S a XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño 3XL
Material Tyvek Flashspun HDPE
Color Blanco
Desechables Si
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con cierre automático y solapa
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad Categoría III, Tipo 5-B y 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación farmacéutica, procesamiento químico, industria del petróleo y el gas, mantenimiento y operaciones generales, pintura automática por pulverización y muchas otras.
Cantidad 100/paq.
Modelo Classic Xpert
Show More Show Less
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.