Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek 500 Xpert
Descripción
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
- Resistentes a la par que ligeros
- Capucha de 3 piezas para ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
- Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
- Muy bajo nivel de fugas internas gracias a un diseño optimizado
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 4X-Large |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de costura | Cosido |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.