Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek 500 Xpert
Código de producto. 17432893
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
25 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
17432893 7X-Large paquete de 100
11743103 S paquete de 100
12971345 S paquete de 25
11703103 M 100 PCS
13005683 M 1 PCS
12991345 M 25 PCS
11713103 L 100 PCS
13095673 L 1 PCS
12911355 L 25 PCS
11723103 XL paquete de 100
12931355 XL paquete de 25
13025683 XL cada uno
12951355 2XL 25 PCS
13075673 2XL 1 PCS
11733103 2XL 100 PCS
12961355 3XL 25 PCS
11753103 3XL 100 PCS
13085673 3XL cada uno
17402893 4X-Large paquete de 100
17412893 5X-Large paquete de 100
17422893 6X-Large paquete de 100
21 options
Código de producto. 17432893
Marca: DuPont™ D15553616
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Presentan un diseño ergonómico para un mejor ajuste y mayor libertad de movimiento. Los monos HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modelo CHF5 incluyen un nuevo diseño de capucha que se adapta a los contornos faciales perfectamente.
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
  • Resistentes a la par que ligeros
  • Capucha de 3 piezas para ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • Muy bajo nivel de fugas internas gracias a un diseño optimizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 7X-Large
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.