Learn More
Fisherbrand™ Soporte para frascos de seguridad
Código de producto. p-7229412 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Tamaño:
1,5 L
4,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño unitSize
17880772 Verde 1,5 L cada uno
17800782 Negro 1,5 L cada uno
17890772 Azul 1,5 L cada uno
17820782 Rojo 1,5 L cada uno
17850782 Azul 4,5 L cada uno
17840782 Rojo 4,5 L cada uno
17830782 Negro 4,5 L cada uno
17810782 Verde 4,5 L cada uno
8 options
Código de producto. 17880772
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El portabotellas de seguridad proporciona una forma segura y fiable de transportar una variedad de reactivos embotellados en su laboratorio.
  • Diseño robusto
  • El asa ergonómica evita la fatiga de las manos y los accidentes relacionados al transportar cargas más pesadas
  • El asa se puede presionar hacia abajo hacia cualquier lado para facilitar la carga y descarga
  • El anillo de centrado estabiliza el frasco en el centro del transportador para un transporte más seguro y estable
  • Los portadores vienen en cuatro colores con áreas de etiquetado designadas para una fácil identificación
  • Hecho de elastómero termoplástico resistente a productos químicos - mezcla de PP
Especificaciones
Descripción Portabotellas de seguridad, 1,5 L, verde
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Frascos
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Cilíndrico
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Transporte de reactivos embotellados
Para utilizar con (equipo) Botellas de 1,5 l
Tamaño 1,5 L
Intervalo de temperatura (métrico) -20 a 60° C
Longitud (métrico) 11.4 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 11.4 cm
Peso (métrico) .25 kg
Incluye 1 recipiente portabotellas de seguridad y asa acoplable
Tipo de producto Soportes para frascos
Diámetro interior (métrico) 11.4 cm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 16,5 cm (25,4 cm de altura, con el mango extendido)
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 11.4 cm