Learn More
Justrite™ Lata de seguridad para la eliminación de líquidos
Aumente la seguridad en el lugar de trabajo y mejore la limpieza con el equipo de seguridad y almacenamiento adecuado. La lata de seguridad Justrite™ para la eliminación de líquidos proporciona una mejor solución para la contención de residuos corrosivos o de líquidos inflamables.
596.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bote de seguridad |
---|---|
Descripción | Lata de seguridad para la eliminación de líquidos |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de líquidos |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Color | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Color | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12923695
|
Justrite™
12772 |
5 gal | Blanco | 20 in |
596.00€
cada uno |
|
|||
Descripción
High-density polyethylene (HDPE) disposal cans provide superior chemical resistance and leak protection. Spring-loaded sealed cap, normally closed, automatically vents between 3 and 5 psig (0.2 and 0.35 bar). Stainless steel handle and hardware with latch-catch system hold the cap in the open position for easy filling and pouring. Large-mouth opening features a built-in stainless steel flame arrester to guard against outside ignition. The broad-base design provides stability and resists accidental tip over.Especificaciones
Bote de seguridad | |
Lata de seguridad para la eliminación de líquidos | |
Eliminación de líquidos | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |