Learn More
Fisherbrand™ Gafas de protección económicas resistentes a productos químicos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Gafas de protección antisalpicaduras químicas
Descripción
Gafas de protección asequibles antisalpicaduras químicas
- Lente de policarbonato transparente
- El cuerpo de PVC suave y flexible se adapta a los contornos faciales para un ajuste cómodo
- La correa ajustable garantiza una acomodación personalizada
- Resiste a una amplia gama de productos químicos
- Los orificios circulares de ventilación permiten que el aire fluya libremente a través de la estructura de las gafas
Compliance
Cumple con la normativa ANSI™ Z87.1-2010
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI Z87.1 |
Forma | Circular |
Revestimiento de lente | Sin revestimiento |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de protección antisalpicaduras químicas |
Detalles de ventilación | Orificios circulares de ventilación |
Material | Policarbonato |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | PVC |
Título del producto
Fisherbrand™ Gafas de protección económicas resistentes a productos químicos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido