Descripción
- Incluye orificios perforados previamente en el panel posterior para facilitar el montaje en pared (tornillería no incluida)
- Dimensiones: 22,9 x 15,2 x 9,5cm
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 9,5 cm |
| Anchura (métrico) | 15,2 cm |
| Descripción | Soporte de gafas de seguridad |
| Fondo (métrico) | 9,5 cm |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento para gafas |
| Para utilizar con (equipo) | Gafas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22,9 x 15,2 x 9,5 cm |
| Incluye | Cubierta |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Mostrar más |