Learn More
Bollé Safety Pantalla facial
Click to view available options
Modelo:
Abatible
B-Line
Inclinación
Transparente
Descripción
- Ajustables
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Protector facial |
Color de marco | Gris, amarillo |
Modelo | Inclinación |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Polipropileno |
Título del producto
Bollé Safety Pantalla facial >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido