Learn More
SCAT™ Safety Funnel 'ARNOLD' Replacement Lid
Replacement lid for the Safety Funnel 'ARNOLD' V2.0.
39.35€ - 49.65€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | ARNOLD Funnel |
---|---|
Incluye | Replacement Lid |
Tipo de producto | Funnel Lid |
Código de producto | Marca | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17808733
|
SCAT™
319002 |
Black | HDPE-EC |
49.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17888723
|
SCAT™
319001 |
Blue, White | HDPE |
39.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Spare/replacement lid for use with the 'ARNOLD' V2.0 Safety Funnel
Especificaciones
ARNOLD Funnel | |
Replacement Lid | |
Funnel Lid |