Learn More
Uvex Safety Gloves U-Fit 60167 Código de producto.: 30216659
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Uvex Safety Gloves U-Fit 60167
Código de producto. 30216659 Tienda Uvex Productos
Pequeño
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 30216659
Marca: Uvex 6016807
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Uvex U-Fit series of high-quality disposable safety gloves are made of NBR and ensure a high level of safety and functionality.
  • High-quality disposable safety gloves
  • Made of NBR
  • High level of safety and functionality
  • Reliable protection
  • Comfortable
  • Precise working in various application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Laboratorio, Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 3 mil.
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Sí
Material NBR
Palm Thickness (English) 3 mil.
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Tipo de producto Chemical Protection Gloves
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 3 mil.
Grosor (métrico) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Revestimiento Unlined
Título del producto
Uvex Safety Gloves U-Fit 60167 >