Learn More
SymLine™ Accesorios para Signalbox y amplificadores de conmutación
Supervise dos niveles de llenado a la vez, integración perfecta en el mobiliario del laboratorio con la caja de señalización incorporada
Marca: SymLine™ 108045
269.36 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los LED y el zumbador acústico le advierten a su debido tiempo antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica. Cuando se cambia el contenedor, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil. Las bombas y otros dispositivos externos se pueden activar cómodamente a través de la interfaz integrada. Conforme a las directivas de ATEX, los sensores Ex se deben instalar junto con un amplificador de interrupción cuando se utilizan en zonas propensas a explosiones (zonas Ex). Las cajas de señales y el amplificador de interruptor se deben colocar fuera de la zona Ex.• Supervisar dos niveles de llenado a la vez • Panel táctil • Control de nivel a través de LED de estado • Señales de alarma óptica y acústica • Compatible con el amplificador de interruptor ATEX: un sinónimo muy utilizado para las directivas ATEX de la Unión Europea. El término ATEX viene de la abreviatura francesa de ATmosphere EXplosive (atmósfera explosiva). En la actualidad, esta normativa consta de dos directivas de la UE sobre prevención de explosiones, en concreto, la Directiva sobre equipos ATEX 2014/34/UE y la Directiva sobre el lugar de trabajo ATEX 1999/92/CE.Especificaciones
Gris | |
Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier | |
Polipropileno |
Disc Sensor, Empty Level | |
Tapones de residuos de seguridad | |
Sensor de disco |