Learn More
Buerkle™ Bola de pipeteo de seguridad
Pera de aspiración, accesorio de pipeteado sencillo. La evacuación se realiza a través de una válvula automática. Al pulsar la válvula se succiona, evacua o insufla el líquido. La válvula automática desmontable permite además una limpieza interior eficaz.
Marca: Buerkle™ 7554-0004
21.12 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para todas las pipetas de hasta 100 ml
- Disponible en varios tamaños
Especificaciones
Amarillo | |
Bola de pipeteo | |
Permite una limpieza eficaz del interior | |
Pipetas de hasta 100 ml |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30