Learn More
KARTELL Safety Shield
Safety Shield is free standing, portable and stables, with non-skid feet to provide facial protection from hazardous materials.
138.00€ - 263.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Countertop Shield |
---|---|
Material | Acrylic |
Desechables | Reusable |
Lens Material | None |
Material del bastidor | No Frame |
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10061081
|
KARTELL
0057100 |
5 mm |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10071081
|
KARTELL
0057200 |
9 mm |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The safety shields are available in two sizes with different thicknesses and are made of high quality, clear acrylic; are free standing, portable and stable, and are all fitted with non -skid feet.
- Art. 571 is designed to provide laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing.
Especificaciones
Countertop Shield | |
Reusable | |
No Frame |
Acrylic | |
None |