Learn More
Brady™ Señal de seguridad COVID-19 Mantener la distancia social
Una solución eficiente con claras instrucciones de seguridad para comunicar de manera sencilla las contramedidas relativas a la COVID-19 en los suelos de los lugares de trabajo.
12.25€ - 13.00€
Especificaciones
Material Poliéster laminado
Tipo de montaje Autoadhesivo
Dimensiones (L x An) 800 x 80 mm (An x Al)
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Idiomas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Idiomas Precio Cantidad y disponibilidad  
16506424
Ver documentos
Brady™
306829
Holandés
13.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16506444
Ver documentos
Brady™
306849
Sueco
12.80€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16516424
Ver documentos
Brady™
306830
French
12.80€
cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16526424
Ver documentos
Brady™
306831
German
13.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16536424
Ver documentos
Brady™
306832
Inglés
13.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16546424
Ver documentos
Brady™
306833
Spanish
12.80€
cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16556424
Ver documentos
Brady™
306834
Italiano
12.80€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16556444
Ver documentos
Brady™
306854
Noruego N/A N/A N/A
16586434
Ver documentos
Brady™
306847
Danés
12.80€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16596434
Ver documentos
Brady™
306848
Finlandés
12.80€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Proporciona una comunicación clara y visual allí donde es importante.
  • Destaca el uso de la protección personal apropiada.
  • Informa de manera simple sobre el distanciamiento social y la higiene.
Especificaciones
Especificaciones
Poliéster laminado
Autoadhesivo
800 x 80 mm (An x Al)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Brady™ Señal de seguridad COVID-19 Mantener la distancia social