Learn More
Brady™ Señal de seguridad COVID-19 Recepción
Una solución eficiente con instrucciones de seguridad claras para comunicar fácilmente las contramedidas COVID-19.
4.59€ - 19.40€
Especificaciones
Material Poliéster laminado
Tipo de montaje Autoadhesivo
Dimensiones (L x An) 262 x 371 mm (An x Al)
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Idiomas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Idiomas Precio Cantidad y disponibilidad  
16506404
Ver documentos
Brady™
306809
Spanish
4.59€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16516404
Ver documentos
Brady™
306810
Italiano
19.20€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16516444
Ver documentos
Brady™
306850
Noruego Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16566394
Ver documentos
Brady™
306805
Holandés
19.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16566424
Ver documentos
Brady™
306835
Danés
19.20€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16576394
Ver documentos
Brady™
306806
French
19.20€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16576424
Ver documentos
Brady™
306836
Finlandés
19.20€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16586394
Ver documentos
Brady™
306807
German
19.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16586424
Ver documentos
Brady™
306837
Sueco
19.20€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16596394
Ver documentos
Brady™
306808
Inglés
19.40€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona una comunicación visual clara donde importa
  • Destaca el uso de protección personal adecuada
  • Comunica fácilmente el distanciamiento social y la higiene
Especificaciones
Especificaciones
Poliéster laminado
Autoadhesivo
262 x 371 mm (An x Al)