Learn More
Brady™ Señal de seguridad Instrucciones de lavado de manos
Una solución eficiente con claras instrucciones de seguridad para comunicar de manera sencilla las contramedidas relativas a la COVID-19 en los suelos de los lugares de trabajo.
4.59€ - 19.95€
Especificaciones
Material | Poliéster laminado |
---|---|
Tipo de montaje | Autoadhesivo |
Dimensiones (L x An) | 262 x 371 mm (An x Al) |
Código de producto | Marca | Idiomas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Idiomas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16546414
|
Brady™
306823 |
Holandés |
19.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16546444
|
Brady™
306853 |
Noruego | N/A | N/A | N/A | |||||
16556414
|
Brady™
306824 |
French |
19.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16556434
|
Brady™
306844 |
Danés | N/A | N/A | N/A | |||||
16566414
|
Brady™
306825 |
German |
19.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16566434
|
Brady™
306845 |
Finlandés | N/A | N/A | N/A | |||||
16576414
|
Brady™
306826 |
Inglés |
19.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16576434
|
Brady™
306846 |
Sueco | N/A | N/A | N/A | |||||
16586414
|
Brady™
306827 |
Spanish | N/A | N/A | N/A | |||||
16596414
|
Brady™
306828 |
Italiano |
19.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Proporciona una comunicación clara y visual allí donde es importante.
- Destaca el uso de la protección personal apropiada.
- Informa de manera simple sobre el distanciamiento social y la higiene.
Especificaciones
Poliéster laminado | |
Autoadhesivo | |
262 x 371 mm (An x Al) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Señal de seguridad Instrucciones de lavado de manos