Learn More
DWK Life Sciences Macho con esmerilado de unión segura, con rosca
Esmerilados de unión segura DURAN™ para requisitos de seguridad elevados.
70.90€ - 266.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15806921
|
DWK Life Sciences
286592906 |
34 mm |
93.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15826921
|
DWK Life Sciences
286594504 |
50 mm |
266.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15876911
|
DWK Life Sciences
286591404 |
18 mm |
70.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15886911
|
DWK Life Sciences
286591901 |
22 mm |
71.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15896911
|
DWK Life Sciences
286592409 |
28 mm |
84.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El aseguramiento de las uniones de esmerilados por medio de nuestros productos KECK ™ es bien conocido y probado. En el caso de mayores exigencias con respecto a la seguridad, por ejemplo, cuando se trata de manejar sustancias peligrosas o cuando se trabaja con diferencias de presión, los esmerilados de unión segura DURAN™ garantizan una muy buena protección contra el aflojamiento involuntario de la unión. Además, los esmerilados de unión segura DURAN™ también proporcionan un sistema para liberar conexiones firmemente asentadas. De este modo, se minimiza el riesgo de rotura del vidrio y los peligros asociados. Los machos DURAN™ con rosca ofrecen un cierre seguro con los núcleos estándar de DURAN™.- La hembra con rosca evita el aflojamiento involuntario de la unión de los esmerilados
- La unión de esmerilados firmemente asentados se deja aflojar en este caso con mayor facilidad. De este modo, se minimiza el riesgo de rotura del vidrio y los peligros asociados.
- Para unir a aparatos de forma permanente mediante soldadura para el manejo de sustancias peligrosas o para trabajar con diferencias de presión.
- Cierre hérmetico gracias a la unión de esmerilados normalizados
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Especificaciones
10/Paq. |