Learn More
asecos™ Armario para ácidos y álcalis SL-CLASSIC
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
570 × 485 × 914 mm
570 × 485 × 1869 mm
N.º de estantes:
4
6
8
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Función/estructura
- Construcción sólida y duradera: cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
- Dos en uno: dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados permiten el almacenamiento aislado de ácidos y bases en un solo armario
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire sin metal integrados listos para la conexión a un sistema de escape técnico con solo una entrada de aire de extracción
Certificados
- tipo probado de acuerdo con la norma EN 14727
- Conformidad EN 16121/16122
- Certificado GS
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS |
| Configuración | 12 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) |
| Fondo exterior (métrico) | 603 mm |
| Fondo interior (métrico) | 570 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 570 × 485 × 1869 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 603 × 1197 × 1965 mm |
| Modelo de puerta | Con aletas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1965 mm |
| Altura (métrico) interior | 1865 mm |
| Mostrar más |
Videos
-
asecos SL-LINE SL-CLASSIC safety storage cabinets
Título del producto
asecos™ Armario para ácidos y álcalis SL-CLASSIC >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido