Learn More
3M™ Alfombrillas para zonas húmedas Safety-Walk™ 3200
Click to view available options
Color:
Azul
Beige
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alfombrilla para zonas húmedas con una estructura de malla abierta que permite el paso del agua para que la superficie se mantenga más seca que el área circundante
- Fabricación ligera y abierta para garantizar las propiedades antideslizantes y el buen drenaje del agua en aplicaciones para personas descalzas
- Material de vinilo especial resistente a los hongos y al moho
- Fácil de limpiar, resistente a la mayoría de los productos químicos de limpieza y desinfección
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 914 mm x 6,1 m |
| Cantidad | 1/caja |
| Grosor (métrico) | 10,3 mm |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 6,1 m |
| Material | Vinilo |
| Tipo | Alfombrilla para zonas húmedas |
| Anchura (métrico) | 914 mm |