Learn More
3M™ Alfombrillas para zonas húmedas Safety-Walk™ 3200
Alfombrilla para zonas húmedas
Marca:  3M™ 7100116736
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17277650
Descripción
Descripción
  • Alfombrilla para zonas húmedas con una estructura de malla abierta que permite el paso del agua para que la superficie se mantenga más seca que el área circundante
  • Fabricación ligera y abierta para garantizar las propiedades antideslizantes y el buen drenaje del agua en aplicaciones para personas descalzas
  • Material de vinilo especial resistente a los hongos y al moho
  • Fácil de limpiar, resistente a la mayoría de los productos químicos de limpieza y desinfección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
914 mm x 6,1 m
10,3 mm
6,1 m
Alfombrilla para zonas húmedas
1/caja
Beige
Vinilo
914 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Alfombrillas para zonas húmedas Safety-Walk™ 3200 > Beige