Learn More
SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel
El embudo de extensión V3.0 con tapón de seguridad para residuos LISA es un accesorio para sistemas de HPLC/UHPLC LISA.
85.45€ - 92.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tamaño de rosca | M30x35 |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17346429
|
SCAT
350120 |
No presenta conductividad eléctrica | Embudo de extensión |
85.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17376429
|
SCAT
450120 |
Presenta conductividad eléctrica | Embudo de extensión con cable de tierra |
92.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Accesorio para Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
- Embudo de extensión con tapa con bisagra
- Fabricado con PTFE para una resistencia química óptima
Especificaciones
Sistemas de HPLC/UHPLC | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
M30x35 |