Learn More
SCAT Tapones de seguridad para residuos de HPLC, V2.0
Los tapones de seguridad para residuos SCAT protegen al personal y al medio ambiente de los vapores de disolventes nocivos. Con un filtro de escape adecuado, convierten su contenedor de residuos en un sistema cerrado sin dejar escapar los vapores de disolventes.
Marca: SCAT 307970
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en la seguridad de disolventes
- SafetyWasteCap con rosca S 60/61 en el nuevo diseño de generación 2.0
- Protección óptima al recoger residuos líquidos tóxicos o peligrosos
- Sistema flexible con conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
- Con múltiples opciones para conectar tubos y capilares de diferentes tamaños
- Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
- Resistente a medios agresivos
- Cuerpo de PTFE que gira libremente 360°: Facilita el cambio del recipiente sin distorsión de los tubos
- Cuerpo con sello FKM integrado: Proporciona una conexión hermetica a la abertura del recipiente y se adapta suavemente incluso a superficies de vidrio resistentes. Una capa adicional de PTFE protege el sello del contacto directo con los disolventes.
- Conectores de PFA: Diseño mejorado para facilitar la conexión de los tubos - Excelente resistencia química - Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- PTFE de grado médico: Excelente resistencia química Apto para alimentos Cumple con la FDA -
- Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- Etiqueta de inserción: Marque los frascos con descripciones individuales
- Tapón de rosca de PPS: Esterilizable en autoclave/esterilizable hasta 200 °C - Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- Diseño ergonómico: Mayor estabilidad y construcción - Manejo mejorado - Fácil instalación - Intercambio inteligente
- Amplia gama de accesorios, opcional: filtros de escape, uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
Especificaciones
Waste Disposal System | |
1x NPT 3/8 in. (f), 1x connection for exhaust filter (45° beveled) | |
S60/61 |
Waste Disposal Container | |
PTFE-EL | |
SafetyWasteCap |
Título del producto
SCAT Tapones de seguridad para residuos de HPLC, V2.0 > Thread Size: S60/61, Includes: 1x NPT 3/8 in. (f) , 1x connection for exhaust filter (45° beveled)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido