Descripción
- La balanza y la cabina de pesaje combinan perfectamente entre sí
- Máxima protección del personal: área contenida alrededor de la balanza de laboratorio que evita la fuga de aire o partículas de polvo finas en el área de trabajo del personal´
- Resultados de pesaje fiables: corriente de aire prácticamente sin turbulencia y resultados de pesaje uniformes y repetibles.
- Construcción de vidrio acrílico transparente con visión perfecta de la balanza y de la muestra que se va a pesar
- Base extremadamente estable fabricada con granito negro que absorbe las vibraciones
- Los materiales contaminados se pueden eliminar de forma segura en un sistema de bolsa doble
- Sistema de alarma de flujo de aire calibrado con la función de seguimiento de auditoría que emite una alarma cuando la velocidad del flujo de aire desciende por debajo de un nivel definido
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio acrílico |
| Suministro de aire | Constante |
| Fondo (métrico) | 750 mm |
| Caudal | 0,057 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión de dirección, 0,062 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión a través del filtro del ventilador |
| Para utilizar con (aplicación) | Garantice un entorno de trabajo seguro para el personal de laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje |
| Altura (métrico) | 510 mm |
| Anchura (métrico) | 890 mm |