Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Las tapas de seguridad V2.0 están diseñadas para la extracción segura de disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y los depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes.
Marca: SCAT™ 307100
93.50 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
Los tapones de seguridad SCAT™ V2.0 proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC.
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
- Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
- Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
- Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
- Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada tapón de seguridad
Especificaciones
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | |
Tapón de seguridad I | |
Frascos de laboratorio | |
Esterilizable en autoclave |
Sistemas HPLC | |
PTFE | |
GL/S40 |