Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Las tapas de seguridad V2.0 están diseñadas para la extracción segura de disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y los depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes.
Marca:  SCAT™ 307109
93.50 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17843530
  • 119.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones de seguridad SCAT™ V2.0 proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC.
  • Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
  • Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
  • Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
  • Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
  • Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
  • Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
  • Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada tapón de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
Tapón de seguridad para residuos I
Frascos de laboratorio
Sistemas HPLC
Politetrafluoroetileno (PTFE)
GL/S40