Learn More
SCAT™ Tapones de seguridad para HPLC, V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Material:
PTFE
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de rosca:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
GL 45
Incluye:
1 x conector PTFE con 4 mm de D.E., válvula neumática
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada
2 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, tapón ciego de PP, campo de etiquetado
2 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, tapón ciego de PFA, válvula de aire
2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada
3 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 2 x tapón ciego de PP, campo de etiquetado
3 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
4 x conectores de PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 3 x tapón ciego de PFA, campo de etiquetado
4 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
6 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
Descripción
Los tapones de seguridad SCAT™ V2.0 proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC.
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
- Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
- Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
- Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
- Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada tapón de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Lab Bottle |
| Incluye | 3 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 2 x tapón ciego de PP, campo de etiquetado |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de rosca | GL45 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
| Tipo | SafetyCap |