Learn More
Sartorius Punta de filtro SafetySpace™
Las puntas SafetySpace™ tienen espacio adicional entre la muestra y el filtro, lo que protege la muestra y la pipeta de la contaminación cruzada.
Marca: Sartorius LH-795001F
48.83 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
Descripción
Las puntas de pipeta con filtro SafetySpace™ dejan más espacio entre la muestra y el filtro que las puntas de filtro convencionales. Esto permite el pipeteo de cualquier tipo de líquido o el uso de cualquier técnica de pipeteo sin el riesgo de que el filtro absorba muestras valiosas. En efecto, esto garantiza la recuperación del 100 % de las muestras y, por tanto, una mayor exactitud.
La característica de espacio de seguridad es particularmente útil en las siguientes aplicaciones:
- Pipeteo de líquidos que forman espuma, como tampones y proteínas
- Disolventes de pipeteo
- Funciones de dispensación múltiple de pipetas electrónicas
- Pipeteo de reversión
- Cualquier otra aplicación que requiera espacio adicional en la punta
Las puntas están fabricadas con polipropileno virgen y el filtro de polietileno sin aditivos de sellado automático para evitar cualquier interferencia con la muestra y los resultados. La barrera de filtro ayuda a proteger contra la contaminación cruzada de la muestra y/o la pipeta y reduce la necesidad de mantenimiento de las pipetas.
El filtro de barrera y la pureza certificada convierten las puntas de filtro en la opción perfecta para:
- Biología molecular
- Microbiología
- Aplicaciones de cultivo celular
- Trabajo con radiactividad
- Reducción del riesgo de absorción de muestras en el filtro con seguridad característica de espacio
- Prevención de la contaminación por aerosoles y líquidos con barrera filtrante
- Ergonomía y ligereza en la fijación de la punta y la expulsión asegurada por la compatibilidad de la punta con la función Optiload de las pipetas Sartorius
- Apertura y cierre sencillos con una sola mano de las gradillas plegables
- Fácil adaptación con una pipeta Sartorius con bandejas de puntas codificadas por colores
- Identificación y trazabilidad mejoradas de las puntas mediante etiquetas de gradillas informativas que indican el volumen de la punta, el número de producto, el número de lote y el nivel de pureza
- Pipeteo sin contaminación con puntas certificadas sin DNasa, RNasa y endotoxinas
- Los materiales ecológicos utilizados en las puntas, bandejas y gradillas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
Especificaciones
Libre de DNasa, Rnasa y endotoxinas | |
Con filtro | |
150 mm | |
Dispensación precisa de líquidos | |
Bandeja Simple | |
Puntas | |
Polipropileno |
De 100 a 5000 μl | |
Estéril | |
Fabricado según las normas ISO9001, ISO14001 e ISO13485; condiciones de sala blanca ISO clase 8; reclamación CE | |
Haz de electrones pre-esterilizado | |
50 | |
SafetySpace™ |