Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con control de nivel
Tapones de seguridad para residuos con control de nivel para un control automático o mecánico adicional del nivel de llenado del contenedor de residuos.
Marca: SCAT™ 307964
248.56 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22700kg
Descripción
Los tapones de residuos de seguridad SCAT™ proporcionan la máxima seguridad para la eliminación de líquidos de HPLC. Elimine de forma segura los residuos de laboratorio líquidos sin contaminar el aire ambiente mediante estos tapones de residuos de seguridad con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de presión del aire y evitan la fuga de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de residuos.
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Se puede equipar de forma individual con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierra
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Puerto de conexión para un filtro de escape SCAT™ V3.0 en cada tapón de residuos de seguridad
- La variedad de tapones, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a cada situación de HPLC
- Las versiones con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad ofrecen una eliminación segura
Especificaciones
Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | |
SafetyWasteCap | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
55,5 mm |
S60/61 | |
2 x 2,3/3,2 mm | |
Recipiente para eliminación de residuos | |
61 mm |