Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con control de nivel
Tapones de seguridad para residuos con control de nivel para un control automático o mecánico adicional del nivel de llenado del contenedor de residuos.
Marca: SCAT™ 308404
373.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24700kg
Descripción
Los Safety Waste Caps de SCAT proporcionan la máxima seguridad para su eliminación de líquidos de HPLC. Elimine con seguridad sus residuos líquidos de laboratorio sin contaminar el aire ambiente utilizando SafetyWasteCaps con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de la presión del aire y evitan el escape de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de eliminación. La variedad de cierres, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a su situación de HPLC. Las versiones adicionales con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad o ofrecen toda la comodidad para una eliminación segura.Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el laboratorio y el personalPueden equiparse individualmente con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierraTapa de rosca giratoria en 360° y esterilizable en autoclave hasta 200 °C para una máxima flexibilidadPuerto de conexión para un filtro de escape SCAT V3.0 en cada tapa de residuos de seguridadEspecificaciones
Control de nivel electrónico, conexión a tierra y conector para filtro de escape | |
SafetyWasteCap | |
Contenedor de residuos |
S60/61 | |
2 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm |