Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
SafetyWasteSet V2.0 incluye todo lo necesario para que su espacio de recogida de líquidos residuales esté listo para funcionar rápidamente.
120.00€ - 298.64€
Especificaciones
Material | HDPE |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 140 mm |
Longitud (métrico) | 200 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16659085
|
SCAT
307316 |
Embudo de seguridad con tapa «MARCO», V2.0, bidón de 2,5 l |
120.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16669085
|
SCAT
307317 |
Embudo de seguridad con tapa «MARCO», V2.0, bidón de 5 l |
127.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16679085
|
SCAT
307318 |
Embudo de seguridad con tapa «MARCO», V2.0, bidón de 10 l |
134.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17997240
|
SCAT™
108000 |
Safety Funnel with Lid 'Arnold', V2.0, 5 L Space-saving Canister with Floater |
298.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17907270
|
SCAT™
307450 |
Safety Funnel with Lid 'Arnold', V2.0, 10 L Canister |
189.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Recoja los residuos líquidos de forma segura con el embudo de seguridad SCAT MARCO V2.0
- Listo para su uso
- Consta de embudo con tapa y diferentes tamaños de contenedor en un juego completo
Especificaciones
HDPE | |
140 mm | |
200 mm |