Learn More
Safranina T, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Safranin T |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3924099 |
| Nombre IUPAC | 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.84g/mol |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |