Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranina O
Código de producto. 11349729
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11349729
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21674.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350.85 g/mol
It is a redox and adsorption indicator. Employed as a biological stain used in histology, cytology, bacteriology. It is commonly used as a counter stain for gram-negative bacteria in the Gram stain procedure. It has been observed to bind to DNA at a pH 2.21. In the Flemming triple stain procedure it is used to stain for chromosomes. In late Paleozoic pteridosperm cuticles it has shown increased contrast, emphasized cutinization differences, and enhanced the three-dimensional morphology of complex epidermal features when compared with other dyes. The compound has also been used with alcian blue in the histochemical study of the distribution and morphometric characteristics of mast cells. It has also been used to detect mucin and cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un indicador de redox y adsorción. Se emplea como tinción biológica en histología, citología y bacteriología. Se utiliza comúnmente como tinción de contraste para bacterias gramnegativas en el procedimiento de tinción de Gram. Se ha observado que se une al ADN a un pH de 2,21. En el procedimiento de triple coloración de Flemming, se utiliza para teñir los cromosomas. En cutículas de pteridospermas de finales del Paleozoico, ha revelado un mayor contraste, acentuado las diferencias de cutinización y potenciado la morfología tridimensional de las características epidérmicas complejas en comparación con otros colorantes. El compuesto también se ha utilizado con azul alciano en el estudio histoquímico de la distribución y las características morfométricas de mastocitos. También se ha empleado para detectar mucina y cartílago.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 50 g/l a 20 °C. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477-73-6
Fórmula molecular C20H19ClN4
Peso molecular (g/mol) 350.85
Número MDL MFCD00011759
Clave InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
PubChem CID 2723800
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Safranine O
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 3924099
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C,50g/L. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.85
compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranine O
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Safranine O