Learn More
Thermo Scientific™ SAG
Código de producto. 15486799
1 mg
Click to view available options
1 mg
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción De naranja a rojo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Actúa como un agonista potente de la señalización de Hedgehog activando la función de la proteína suavizada (Smo).
CAS 912545-86-9
Fórmula molecular C28H28ClN3OS
Formula Weight (peso de la fórmula) 490,06
Sinónimo 3-cloro-N-[trans-4-(metilamino)ciclohexil]-N-[[3-(4-piridinil)fenil]metil]- benzo[b]tiofeno-2-carboxamida; agonista suavizado
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto SAG
Formulario petróleo, aceite
Clave InChI VFSUUTYAEQOIMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Nombre IUPAC 3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol) 490.06
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific™ SAG >