missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SAG
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Descripción
SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (Kd = 59 nM); antagonizes Cyclopamine (Cat. No. 1623) action at the Smo receptor. SAG potently activates the Hedgehog signaling pathway in Shh-light 2 cells (EC50 ∼ 3 nM) and nduces pathway activation independently of Ptch proteins. SAG is a putative inhibitor of a cellular component required for Hedgehog signaling and also enhances neuronal differentiation of iPSCs into dopaminergic neurons.
SAG dihydrochloride (Cat. No. 6390) also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | SAG |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 490.06 |
| Inhibidores | SAG |
Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido