Learn More
Thermo Scientific™ Baño de PPO calefactado SAHARA S21P
Una alternativa económica al acero inoxidable que proporciona un rendimiento excepcional a cualquier temperatura
Marca:  Thermo Scientific™ 1703210
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11680941
  • 537.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Resistencia térmica de hasta 100 °C
  • Volumen del baño: 13-21L
  • Material: Polióxido de fenileno (PPO)
  • Las temperaturas se mantienen de temperaturas ambiente de + 10 °C hasta un máximo de 100 °C
Specifications
Specifications
17 L
Polióxido de fenileno
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers