Learn More
Thermo Scientific™ Baño de acero inoxidable calefactado SAHARA S49SS
Baño de acero inoxidable duradero sin soldaduras para aplicaciones de alta temperatura
Marca: Thermo Scientific™ 1701490
2169.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Volumen del baño: de 29 a 51 l
- Material: Acero inoxidable
- Temperatura: temperaturas ambiente de + 13 a 200 °C
Especificaciones
50 L | |
Hasta 300 °C | |
Acero inoxidable |