Learn More
Thermo Scientific™ Baño de acero inoxidable calefactado SAHARA S45SS
Baño de acero inoxidable duradero sin soldaduras para aplicaciones de alta temperatura
Marca:  Thermo Scientific™ 1701450
Código de producto. 11610941
  • 2251.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Volumen del baño:  de 30 a 41 l
  • Material: Acero inoxidable
  • Temperatura: temperaturas ambiente de + 13 a 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
41 L
Acero inoxidable