Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7
Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 8 litros.
Marca:  Thermo Scientific™ 1541071
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11680871
  • 3216.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S7 son perfectos para la circulación interna o externa y se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 8 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 300 °C.
Diseño respetuoso con el medio ambiente
  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.
  • Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro
  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.
Fácil de utilizar
  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales.
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso.
  • Sin plomo ni mercurio
  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL.
  • El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SC150L
CE/ROHS/WEEE
17 L/min
16,7 x 9,2 x 18 in (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
42,8 cm
23,5 cm
45,6 cm
10,6 kg
230 V
8 L
RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
16,7 in
9,2 in
18 in
23,4 lb
230 V, 50 Hz
50 Hz
Certificados
Ver productos accesorios