Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de acero inoxidable brillante
Código de producto. 11705396 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11705396
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de acero inoxidable brillante R&L Enterprises™ son duraderas y resistentes a la corrosión.
  • De rosca
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Nota: Incluye la varilla, pero no la base.
Specifications
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 1000 mm
Diámetro interior (métrico) 12,5 mm
Incluye Incluye la varilla, pero no la base.
Tipo de producto Varilla
Tamaño de rosca 10 mm
Descripción De rosca
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.