Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de acero inoxidable brillante
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12,5 mm |
| Tipo de producto | Varilla |
| Descripción | Plano (sin rosca) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para soporte tipo V |