Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de acero inoxidable brillante
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de acero inoxidable brillante R&L Enterprises™ son duraderas y resistentes a la corrosión.
Marca:  R&L Enterprises™ 3108/33
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795386
  • 44.20€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • De rosca
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
  • Duradero
  • Fácil de limpiar
  • Resistente a la corrosión
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
12,5 mm
De rosca
750 mm
Varilla
Para soporte rectangular
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
R&L Enterprises™ Varillas de acero inoxidable brillante > Longitud: 750 mm; diámetro interno: 12,5mm