Learn More
Saint Gobain Life Sciences Protectores de superficie Bytac™
Proteja cualquier superficie con el fluoropolímero FEP
233.00€ - 625.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Protector de sobremesa |
---|---|
Longitud (imperial) | 15 ft |
Para utilizar con (aplicación) | Protegen mesas de trabajo, campanas extractoras, mesas temporales, paredes/techos, superficies antisalpicaduras, paredes de cabinas de pulverización y otras superficies de laboratorio. |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11785088
|
Saint Gobain Life Sciences
D9860012 |
15 ft x 12,5 pulg (4,6m x 320mm) | 12,5 in | 320mm | FEP, aluminio |
295.00€
4.60 metro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10748571
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069329 |
15 ft x 25 pulg (4,6m x 640mm) | 25 in | 640mm | FEP, aluminio |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15690191
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069329 |
15 ft x 25 pulg (4,6m x 640mm) | 25 in | 640mm | FEP, aluminio |
625.00€
5 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11775088
|
Saint Gobain Life Sciences
D9860005 |
15 ft x 12,5 pulg (4,6m x 320mm) | 12,5 in | 31,8 cm | FEP |
233.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10243001
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069324 |
15 ft x 25 pulg (4,6m x 640mm) | 25 in | 640mm | FEP, vinilo |
466.00€
4.50 metro |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface
- Fabricado con una capa de FEP fijada a un fondo de refuerzo de vinilo o aluminio (el fondo está recubierto de adhesivo acrílico sensible a la presión)
- Proteja mesas de trabajo, campanas extractoras, mesas temporales, paredes/techos, superficies antisalpicaduras, paredes de cabinas de pulverización y otras superficies de laboratorio
- Ayude a proteger cualquier superficie frente a la absorción de productos químicos tóxicos o radioactivos
- Los productos químicos corrosivos, la pintura, el aceite, la grasa y las sustancias pegajosas se limpian con facilidad con una esponja húmeda
- Se corta fácilmente con tijeras
- Se instala con facilidad: retire la capa de protección del adhesivo y colóquelo sobre la superficie en cuestión—
Información de órdenes
Protector Bytac con dorso de vinilo, recomendado para temperaturas de hasta 93 °C (200 °F); en caso de que el dorso sea de papel de aluminio, se puede utilizar con temperaturas de hasta 182 °C (360 °F).
Especificaciones
Protector de sobremesa | |
15 ft | |
Protegen mesas de trabajo, campanas extractoras, mesas temporales, paredes/techos, superficies antisalpicaduras, paredes de cabinas de pulverización y otras superficies de laboratorio. | |
Unidad |