Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod
Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod contains a fully enclosed steel insert for stiffness, yet can be bent to various shapes for use as powered stirrers.
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069087
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes a temperaturas de hasta 288 °C (550 °F)
- Completamente inertes a reactivos altamente corrosivos
- Las propiedades antiadherentes facilitan la limpieza
- Irrompibles
Especificaciones
0,25 in | |
8 pulg | |
20 mm | |
Unidad |
Inserto de acero completamente cerrado | |
0,6cm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Stirring Rod |