Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
30 mm
40 mm
Diámetro (métrico):
0,6cm
0,8cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Resistentes a temperaturas de hasta 288 °C (550 °F)
- Completamente inertes a reactivos altamente corrosivos
- Las propiedades antiadherentes facilitan la limpieza
- Irrompibles
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,25 in |
| Incluye | Inserto de acero completamente cerrado |
| Longitud (imperial) | 12 pulg |
| Diámetro (métrico) | 0,6cm |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Stirring Rod |