Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tenazas recubiertas de PTFE Chemware™
Click to view available options
Longitud (métrico):
114 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero chapado en níquel cubierto con un revestimiento extra de PTFE de gran resistencia
- La superficie antiadherente es inerte
- El revestimiento evita que se rayen el vidrio y otras superficies delicadas
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Recto |
| Longitud (imperial) | 4,5 in |
| Material | Acero, chapado en cromo |
| Longitud (métrico) | 114 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Cantidad (n.º por caja) | Unidad |