Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vasos de precipitados de PTFE y PFA de tipo Griffin Chemware™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
125 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado para transferir calor rápidamente
- Se puede calentar en un microondas o directamente en un placa caliente hasta los 260 °>C (500 °>F)
- Transparente
- Graduados para facilitar la medición
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1.7 oz. |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Intervalo de graduación | De 10 a 50 ml |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | Sí |
| Modelo | Griffin |